Fortfahren mit
01432
Rebaudiosid A
≥96% (HPLC)
Synonym(e):
Glycosid A3, Glycosid X, Steviosid a3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 125.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H70O23
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
967.01
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6470556
CHF 125.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -33.0±3.0°, c = 1% in H2O
color
white
mp
242-244  °C
solubility
water: soluble
storage temp.
room temp
InChI
1S/C44H70O23/c1-17-11-43-9-5-22-41(2,7-4-8-42(22,3)40(59)66-38-33(58)30(55)26(51)20(14-47)62-38)23(43)6-10-44(17,16-43)67-39-35(65-37-32(57)29(54)25(50)19(13-46)61-37)34(27(52)21(15-48)63-39)64-36-31(56)28(53)24(49)18(12-45)60-36/h18-39,45-58H,1,4-16H2,2-3H3/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34+,35-,36+,37+,38+,39+,41-,42-,43-,44+/m1/s1
InChI key
HELXLJCILKEWJH-NCGAPWICSA-N
Application
Rebaudioside A is a glucosylated steviol glycoside studied and used as a non-glycemic food sweetener.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR26974188341458
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder, solid
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rebaudiosid A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)