Merck
S8776
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung
0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
About This Item
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
Sterilität
sterile-filtered
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Konzentration
0.9% in water
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumchlorid kommt in der biochemischen und molekularbiologischen Forschung häufig zum Einsatz. Es ist ein Bestandteil einer phosphatgepufferten Kochsalzlösung (Produkt-Nr. P3813) und eines βC-Puffers (Produkt-Nr. S0902 und S8015). Natriumchlorid ist Bestandteil aller Medienformulierungen. Dieses Produkt wurde zur Verwendung für die Herstellung von In-vitro-Lösungen qualifiziert.
Anwendung
Natriumchloridlösung wird wie folgt verwendet:
  • für die intraperitoneale Verabreichung an Mäuse zur Untersuchung der Wirkung der Toll-like-Rezeptoren(TLR-3)-Aktivierung auf die Hypoxie-Ischämie (HI) bei Neugeborenen
  • zum Lösen von Bleomycinsulfat für die Bleomycin-Behandlung von Mäusen
  • zum Verdünnen von Tribromethanol für die intraperitoneale Injektion bei Mäusen
Verpackung
PET-Flasche (100 ml), PETG-Flasche (20 ml), mit Deckeln
Angaben zur Herstellung
In Wasser für Gewebekulturen hergestellt.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Laurent Dortet et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2359-2364 (2014-04-25)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates, particularly those that produce carbapenemases, are increasingly reported worldwide. The biochemically based Carba NP test, extensively validated for the detection of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp., has been modified to detect carbapenemase production in
Koji Tanaka et al.
Nature communications, 6, 6337-6337 (2015-02-27)
Pore-forming toxins (PFT) are water-soluble proteins that possess the remarkable ability to self-assemble on the membrane of target cells, where they form pores causing cell damage. Here, we elucidate the mechanism of action of the haemolytic protein fragaceatoxin C (FraC)
Frédéric Lebrun-Julien et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(25), 8432-8448 (2014-06-21)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway integrates multiple signals and regulates crucial cell functions via the molecular complexes mTORC1 and mTORC2. These complexes are functionally dependent on their raptor (mTORC1) or rictor (mTORC2) subunits. mTOR has been associated with
Satoshi Ansai et al.
Biology open, 3(5), 362-371 (2014-04-15)
Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/CRISPR-associated (Cas) system-based RNA-guided endonuclease (RGEN) has recently emerged as a simple and efficient tool for targeted genome editing. In this study, we showed successful targeted mutagenesis using RGENs in medaka, Oryzias latipes. Somatic
Artikel
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture