Merck
236705
Sigma-Aldrich
Pentan
anhydrous, ≥99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
Beilstein:
969132
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.48 (vs air)
Dampfdruck
26.76 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
~8.3 %
Verunreinigungen
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 °C (lit.)
Dichte
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pentan, ein linearer aliphatischer Kohlenwasserstoff, ist einer der Hauptbestandteile bei der leichten Straight-Run (LSR)-Benzinfraktionierung in Rohölen. Durch dessen Isomerisierung kann die Oktanzahl von Benzin verbessert werden. Dies führte zur Entwicklung einer Reihe von Metallkatalysatoren, die eine effektive Isomerisierung von n-Pentan zu Iso-Pentan ermöglichen.
Anwendung
Pentan kann als Lösungsmittel bei der Herstellung von Tetraethynylsilan aus Tetrakis((trimethylsilyl)ethynyl)silan verwendet werden.
Verpackung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Supported SO42-/ZrO2 Solid Superacid Catalysts for n-Pentane Isomerization.
Zhao L, et al.
Modern Research in Catalysis, 3(03), 89-89 (2014)
Isomerization of n-pentane over La-Ni-S 2 O 8 2?/ZrO 2-Al 2 O 3 solid superacid catalysts: Deactivation and regeneration.
Song H, et al.
Applied Catalysis A: General, 526, 37-44 (2016)
Synthesis and Structure of Tetraethynylsilane and Its Silylated Derivatives.
Geyer FL, et al.
Chemistry?A European Journal , 20(13), 3600-3605 (2014)
Re and Pt?Re incorporation in sulfated zirconia as catalysts for n-pentane isomerization
Aboul-Gheit AK, et al
Egyptian Journal of Petroleum, 23(3), 303-314 (2014)
Maranda S Cantrell et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(7) (2020-07-10)
Qualitative and semi-quantitative analysis of organosulfides extracted from oil obtained by steam distillation of yellow onions was performed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The extraction efficiency of organosulfides from onion oil was evaluated across four solvents: dichloromethane; diethyl ether; n-pentane;