Wichtige Dokumente
494445
Acetonitril
≥99.93%, biotech. grade
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Acetonitril, biotech. grade, ≥99.93%
Qualität
biotech. grade
Qualitätsniveau
100
200
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.93%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Verunreinigungen
≤0.5 ppb as quinine (fluorimetric, 254nm)
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
<0.001% water
Abdampfrückstand
<0.0002%
Farbe
APHA: <10
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 190 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.03
λ: 220 nm Amax: 0.01
λ: 235 nm Amax: 0.005
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: 0.005
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Modified QuEChERS method combined with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Diese Forschungsarbeit nutzt die hervorragenden Lösungsmitteleigenschaften von Acetonitril für den Nachweis von Cyclopiazonsäure in Futtermitteln. Die Methode verbessert die Effizienz und Genauigkeit von chemischen Analysen in der Lebensmittelsicherheit und belegt, dass Acetonitril eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Qualität von Agrarprodukten spielt (Peng et al., 2024).
- Liquid Chromatographic Enantioseparation of Newly Synthesized Fluorinated Tryptophan Analogs: In der pharmazeutischen Forschung wird Acetonitril zur chromatographischen Enantioseparation komplexer Aminosäuren verwendet, die für die Entwicklung von Arzneimitteln und molekularpharmakologische Studien unerlässlich sind (Tanács et al., 2024).
- Synthesis and Application of 1,8-Naphthalimide Derivatives Fluorescent Probe: Die Vielseitigkeit von Acetonitril wird bei der Synthese von Fluoreszenzsonden für die Umweltüberwachung: gezeigt. Seine Anwendung beim Nachweis und bei der Messung von Umweltschadstoffen unterstreicht seinen wesentlichen Einfluss auf ökologische Forschung und Sicherheit (Negi et al., 2024).
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?