Wichtige Dokumente
32307
Blei(II)-acetat Trihydrat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-102.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Assay
99.5-102.0%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.005% insoluble in acetic acid
mp (Schmelzpunkt)
75 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?