Merck
8.07491
Sigma-Aldrich
Polyethylenglykol
6000, for synthesis
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), Polyglycol, Polyethylenoxid, Polyoxyethylen, PEG 6000, PEG
Größe auswählen
1 KG
CHF 77.70
5 KG
CHF 268.00
50 KG
CHF 596.00
50 KG
CHF 754.00
CHF 77.70
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 77.70
5 KG
CHF 268.00
50 KG
CHF 596.00
50 KG
CHF 754.00
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13111021
EG-Index-Nummer:
500-038-2
NACRES:
NA.22
CHF 77.70
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
420 °C
Wirksamkeit
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
58-63 °C
Übergangstemp.
flash point 270 °C
Dichte
1.2 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyethylenglycol (PEG) ist ein synthetisches, hydrophiles, biokompatibles Polymer mit vielen Anwendungsbereichen in PEGylierung, Oberflächenkonjugation, Nanopartikelbeschichtung und Vernetzung für Hydrogele etc. PEGs werden durch die Polymerisation von Ethylenoxid über eine Ringöffnungsreaktion hergestellt. Dabei entstehen viele Molekülmassen und Molekülmassenverteilungen (Polydispersität).
Anwendung
Polyethylenglycol 6000 ist ein nichtionisches Tensid, das als strukturlenkendes Mittel zur Herstellung von mesoporösem γ-Al2O3 eingesetzt werden kann. PEG 6000 induzierte die Bildung einer fächerförmigen Strukturmorphologie von Böhmit-Nanopartikeln mit verbesserten strukturellen Eigenschaften wie große Oberfläche, größeres Porenvolumen und größere Porengröße.[1] Es wird auch zur Formulierung von Arzneimitteln zur Verbesserung der Auflösungsrate von schlecht wasserlöslichen Arzneimittelmolekülen verwendet.[2][3] PEG-6000 kann außerdem bei der Aufreinigung von Nukleinsäuren über das selektive Ausfällungsverfahren eingesetzt werden. Dieser Ansatz ist kosteneffizient und schneller als das häufig angewendete chromatographische Aufreinigungsverfahren.[4]
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 59 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 64 °C
Hydroxylwert: 16–23
Durchschnittliche molekulare Masse: 5000–7000
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Biswal et al.
AAPS PharmSciTech, 9(2), 563-570 (2008-05-07)
The aim of the present study was to enhance the dissolution rate of gliclazide using its solid dispersions (SDs) with polyethylene glycol (PEG) 6000. The phase solubility behavior of gliclazide in presence of various concentrations of PEG 6000 in 0.1
S Verheyen et al.
International journal of pharmaceutics, 249(1-2), 45-58 (2002-11-16)
Solid dispersion literature, describing the mechanism of dissolution of drug-polyethylene glycol dispersions, still shows some gaps; (A). only few studies include experiments evaluating solid solution formation and the particle size of the drug in the dispersion particles, two factors that
A facile rout to synthesis lamellate structure mesoporous alumina using polyethylene glycol 6000 (PEG, molecular weight= 6000) as structure directing agent
Su Ai-ping, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 159, 36-41 (2012)
Purification of nucleic acids by selective precipitation with polyethylene glycol 6000.
Axel Schmitz et al.
Analytical biochemistry, 354(2), 311-313 (2006-05-27)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it possible to use the product Polyethylene glycol 6000 (8074911000) to soften seed coats to aid in germination?
    1 answer
    1. The information from Jelitto Perennial Seeds suggests that for hard-shelled seeds, mechanical damaging of the shell or treatment with a softener such as Polyethylene glycol 6000 (PEG 6000) can be helpful for quicker swelling. However, there is no specific mention of product number 807491 in particular for this purpose.