Wichtige Dokumente
27109
Zitronensäure
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Form
grit
Qualität
anhydrous
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330
Expl.-Gr.
8 %, 65 °F
Verunreinigungen
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.5% water (Karl Fischer)
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp (Schmelzpunkt)
153-159 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 383 g/L at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
Kationenspuren
As: ≤1 ppm
Ca: ≤200 ppm
Cu: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Zn: ≤10 ppm
Eignung
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
SMILES String
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.