C0759
Zitronensäure
99%
Synonym(e):
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
Expl.-Gr.
8 %, 65 °F
pKa (25 °C)
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.40
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp (Schmelzpunkt)
153-159 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 383 g/L at 25 °C
SMILES String
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Trialkylcitrate mittels durch Schwefelsäure katalysierte Veresterung mit aliphatischen Alkoholen C2-C5.
- Biologisch abbaubares Duroplastpolymer mittels katalysatorfreier Polykondensationsreaktion.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Citrate is one of many cell culture components that affects the performance of serum-free, protein-free and animal protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins such as monoclonal antibodies.