Merck
24102
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), absolute
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
Beilstein:
1718733
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
15101802
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.8% (GC)
bp:
78 °C (lit.)
Dampfdruck:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Ethanol, absolute, ≥99.8% (GC)
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
Qualität
absolute
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Verunreinigungen
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.01% non-volatile matter
≤0.1% methanol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Nicht zu Fertigungszwecken1
Fußnote
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Synthesis of ZnO nanorod and the annealing effect on its photoluminescence property.
Wu L, et al.
Opt. Mater., 28(4), 418-422 (2006)
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)
50-Hz extremely low frequency electromagnetic fields enhance cell proliferation and DNA damage: possible involvement of a redox mechanism.
Wolf FI, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1743(1), 120-129 (2005)
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)