Merck
210013
Sigma-Aldrich
Iodwasserstoffsäure
contains no stabilizer, distilled, 57 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Hydriotic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay
99.99% trace metals basis
Form
liquid
Enthält nicht
stabilizer
Konzentration
57 wt. % in H2O
bp
127 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C
Dichte
1.701 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
room temp
SMILES String
I
InChI
1S/HI/h1H
InChIKey
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Iodwasserstoffsäure (HI) spielt bei der Herstellung von Methamphetamin zusammen mit rotem Phosphor (HI/roter P) die Rolle eines Reduktionsmittels. HI/Phosphor verursacht die Reduktion verschiedener polyzyklischer Chinone. Darüber hinaus ist HI als Reduktionsmittel an der Umwandlung von verschiedenen Polyaren-Chinonen, Hydrochinonen und Phenolen in die entsprechenden aromatischen Kohlenwasserstoffe beteiligt.
Iodwasserstoffsäure ist in Wasser gelöstes Iodwasserstoffgas. Sie ist eine starke Säure, die üblicherweise als Reduktionsmittel genutzt wird.
Anwendung
Iodwasserstoffsäure kann für die Synthese von Trideuterio-[13C]-Methyliodid und [13C]-Methyliodid eingesetzt werden.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A practical laboratory route to the synthesis of trideuteriomethyl-[13C] iodide.
Coumbarides GS, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 46(4), 291-296 (2003)
Patnaik P.
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 123 (2007)
Methamphetamine synthesis via hydriodic acid/red phosphorus reduction of ephedrine.
Skinner HF.
Forensic Science International, 48(2), 123-134 (1990)
Efficient reduction of polycyclic quinones, hydroquinones, and phenols with hydriodic acid.
Konieczny M and Harvey RG.
The Journal of Organic Chemistry, 44(26), 4813-4816 (1979)
Relationships between circulating and intracellular thyroid hormones: physiological and clinical implications.
P R Larsen et al.
Endocrine reviews, 2(1), 87-102 (1981-01-01)