Merck
534102
Sigma-Aldrich
Methylamin -Lösung
greener alternative
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
Synonym(e):
Monomethylamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
31.06
Beilstein:
741851
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration:
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
Verunreinigungen
≤1.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.360-1.372
Dichte
0.756 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChIKey
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methylaminlösung ist eine 33-Gew.%-Lösung von Methylamin in absolutem Ethanol. Methylamin ist ein aliphatisches primäres Amin. Es ist an der Synthese von Isothiazol-Salzen beteiligt. Der chemische Abbau einer Methylaminlösung von γ-bestrahltem Poly(ε-Caprolacton) wurde erwiesen. Die Maillard-Reaktion von D-glucose und Methylamin in wässriger Essigsäure wurde berichtet.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Methylaminlösung in absolutem Ethanol kann als Vorstufe eingesetzt werden, die die Synthese von Materialien auf Perowskitbasis begünstigt. Sie kann auch als deaktivierendes Mittel zur Untersuchung der katalytischen Leistung von sauren, großporigen Ionenaustauscherharzen eingesetzt werden. Sie kann durch einen Glühvorgang behandelt werden, um Unreinheiten in den Korngrenzen zu reduzieren und die Stabilität und Effizienz der Perowskit-Solarzellen zu verbessern.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-9.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bianca-Maria Bresolin et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-16)
The development of visible-light active photocatalysts is a current challenge especially energy and environmental-related fields. Herein, methylammonium lead iodide perovskite (MAIPb) was chosen as the novel semiconductor material for its ability of absorbing visible-light. An easily reproducible and efficient method
Preparation of the MacMillan imidazolidinones.
Samulis L and Tomkinson NCO.
Tetrahedron, 67(23), 4263-4267 (2011)
Five-membered rings. II. Inter and intramolecular reactions of simple amines with N-substituted phthalimides. Methylamine as a reagent for removal of a phthaloyl group from nitrogen.
Wolfe S and Hasan SK.
Canadian Journal of Chemistry, 48(22), 3572-3579 (1970)
Formation of aromatic compounds from carbohydrates. V. Reaction of d-glucose and methylamine in slightly acidic, aqueous solution.
Olsson KJELL, et al.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 31(6), 469-469 (1977)
Nucleophilic Attack on Some Isothiazolium Salts.
Mckinnon DM and Hassan ME.
Canadian Journal of Chemistry, 51(18), 3081-3086 (1973)