A quantitative purity and elemental analysis are not performed on this product. The total Cobalt is determined by EDTA titration and will range from 43 - 47%.
Wichtige Dokumente
202193
Cobalt(II)-carbonat Hydrat
Co 43-47 %
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Form
powder
Zusammensetzung
Co, 43-47%
Konzentration
43.0-47.0% Co (EDTA titration)
Dichte
4.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.[Co++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Co.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
InChIKey
JLAIPADPFFTYLP-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Quelle est la pureté de ce produit : y a t'il d'autres éléments métalliques, outre le cobalt ?