Merck
239267
Sigma-Aldrich
Cobalt(II)-nitrat Hexahydrat
ACS reagent, ≥98%
Synonym(e):
Salpetersäure Cobalt(II)-salz
Größe auswählen
5 G
CHF 72.90
100 G
CHF 142.00
500 G
CHF 499.00
CHF 72.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 72.90
100 G
CHF 142.00
500 G
CHF 499.00
About This Item
Lineare Formel:
Co(NO3)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 72.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
98.0-102.0%
Form
chips
powder, crystals or chunks
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cobalt
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
pH-Wert
4 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
55 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.2%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.15%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.01%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChIKey
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cobalt(II)nitrat-Hexahydrat ist eine rotbraune kristalline Struktur, die in Wasser und organischen Lösungsmitteln löslich ist. Es wird häufig bei der Herstellung von cobaltbasierten Katalysatoren, Pigmenten, Chemikalien und Vitamin-B12-Präparaten verwendet. Darüber hinaus dient es als hochreine Cobaltquelle für den Einsatz in der Elektronikindustrie. [1] [2]
Anwendung
Cobalt(II)-nitrat-Hexahydrat kann als Katalysator für folgende Synthesen verwendet werden:
  • 5-Carboxanilid-dihydropyrimidinon-Derivate durch die Kondensation von Acetoacetaniliden, Aldehyden und Harnstoff/Thioharnstoff.
  • Nitroindole durch die Nitrierung von Indolen mit tert-Butylnitrit als Nitro-Quelle.
  • Chinazolinone aus 2-Aminobenzonitrilen mit Alkoholen in Gegenwart eines Phosphin-Liganden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation of a cobalt metal-organic framework (Co-MOF) and its application as a polypropylene flame retardant by compounding with melamine polyphosphate
Ya Xu, et al.
Polymer Testing, 116, 107765-107765 (2022)
Chlorinated drinking water; chlorination byproducts; some other halogenated compounds; cobalt and cobalt compounds
International Agency for Research on Cancer and others
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans / World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 52, 363-472 (1991)
Some Phosphine Oxide and Arsine Oxide Complexes of Cobalt (II) Nitrate.
Cotton FA, et al.
Inorganic Chemistry, 2(6), 1162-1165 (1963)
Horacio López-Sandoval et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(5-6), 1267-1276 (2008-02-29)
In this work we present the synthesis, structural and spectroscopic characterisation of a series of cobalt(II) and zinc(II) coordination compounds with benzimidazole (bz) and its 2-benzimidazole derivatives: 2-aminobenzimidazole (2ab), albendazole (abz) and tris(2-benzimidazolylmethyl)amine (ntb). The compounds were evaluated for their
Thermal decomposition of cobalt nitrato compounds: Preparation of anhydrous cobalt (II) nitrate and its characterisation by Infrared and Raman spectra.
Ehrhardt C, et al.
Thermochimica Acta, 432(1), 36-40 (2005)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 239267와 관련하여 입자크기를 알 수 있을까요? 저희가 원하는 사이즈는 <10μm 이하의 파우더를 구입하고 싶습니다 해당되는 스펙의 파우더가 있다면 알려주시기 바랍니다
    1 answer
    1. Particle size testing is not performed on this product and there are no options for cobalt(II) nitrate hexahydrate with particle size testing. Please consider grinding to the appropriate particle size.