Merck
72248
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-Carbonat, basisch Hydrat
technical, ~46% Ni basis (KT)
Synonym(e):
Basic nickel carbonate
Größe auswählen
250 G
CHF 67.30
1 KG
CHF 117.00
CHF 67.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 67.30
1 KG
CHF 117.00
About This Item
Lineare Formel:
~NiCO3 · 2Ni(OH)2 · 4H2O
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 67.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
Konzentration
~46% Ni (KT)
Verunreinigungen
~5% sodium sulfate
SMILES String
[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.3Ni.4H2O/c2-1(3)4;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;4*1H2/q;3*+2;;;;/p-6
InChIKey
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)