Wichtige Dokumente
Y0001862
Vecuronium für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Vecuroniumbromid, 1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-Bis-(acetyloxy)-2-(1-piperidinyl)-androstan-16-yl]-1-methyl-piperidiniumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
vecuronium
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(C)=O)[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCCC6
InChI
1S/C34H57N2O4.BrH/c1-23(37)39-31-20-25-12-13-26-27(34(25,4)22-29(31)35-16-8-6-9-17-35)14-15-33(3)28(26)21-30(32(33)40-24(2)38)36(5)18-10-7-11-19-36;/h25-32H,6-22H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/t25-,26+,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
InChIKey
VEPSYABRBFXYIB-PWXDFCLTSA-M
Angaben zum Gen
human ... CHRNA1(1134) , CHRNB1(1140) , CHRND(1144) , CHRNE(1145) , CHRNG(1146)
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)