Merck
Y0000557
Fluconazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(2,4-Difluorphenyl)-1,3-bis-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12F2N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluconazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
InChIKey
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Fluconazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Fluconazol ist ein Antimykotikum, hoch selektiver Hemmstoff der Pilz-Cytochrom P-450 Sterol C-14 α-Demethylierung. Potenter Hemmstoff von CYP2C9. Hindert die Pilz Ergosterolsynthese; herunter-reguliert Metallothionein-Gen.
Fluconazol ist ein ein antifungales Mittel. Es ist hoch selektiver Inhibitor von fungaler Cytochrom P-450 C-14 Sterol α-Demethylierung. Fluconazol ist ein potenter Inhibitor von CYP2C9. Fluconazol beeinträchtigt die fungale Ergosterolsynthese und reguliert das Metallothionein-Gen herunter.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A-C L Meyer et al.
Tropical medicine & international health : TM & IH, 18(4), 495-503 (2013-02-02)
To test the hypothesis that a screening and treatment intervention for early cryptococcal infection would improve survival among HIV-infected individuals with low CD4 cell counts. Newly enrolled patients at Family AIDS Care and Education Services (FACES) in Kenya with CD4 ≤ 100
Kim C M van der Elst et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 59(11), 1527-1533 (2014-08-26)
Fluconazole is recommended as first-line treatment in invasive candidiasis in children and infants. Although timely achievement of adequate exposure of fluconazole improves outcome, therapeutic drug monitoring is currently not recommended. We conducted a retrospective study of critically ill children treated
M A Pfaller et al.
Drug resistance updates : reviews and commentaries in antimicrobial and anticancer chemotherapy, 13(6), 180-195 (2010-11-06)
Both the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) and the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) have MIC clinical breakpoints (CBPs) for fluconazole (FLU) and Candida. EUCAST CBPs are species-specific, and apply only to C. albicans, C. tropicalis and
Mahipal Sinnollareddy et al.
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 7(11), 1431-1440 (2011-09-03)
Invasive candidiasis has emerged over the last few decades as an increasingly important nosocomial problem for the critically ill, affecting around 2% of intensive care unit patients. Although poor outcomes associated with invasive candidiasis among critically ill patients may relate
M C Ethier et al.
British journal of cancer, 106(10), 1626-1637 (2012-05-10)
Objectives were to compare systemic mould-active vs fluconazole prophylaxis in cancer patients receiving chemotherapy or haematopoietic stem cell transplantation (HSCT). We searched OVID MEDLINE and the Cochrane Central Register of Controlled Trials (1948-August 2011) and EMBASE (1980-August 2011). Randomised controlled