Fortfahren mit
I7000000
Itraconazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Oriconazol, R51211, Sporanox
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H38Cl2N8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
705.63
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
itraconazole
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OCC5COC(Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3
InChI key
VHVPQPYKVGDNFY-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Itraconazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Itraconazol hemmt Cytochrom-P-450-abhängige Enzyme, was zur Inhibition der Ergosterol-Synthese führt. Das geschieht durch Interaktion mit 14-α-Demethylase, einem Cytochrom-P-450-Enzym, das für die Umwandlung von Lanosterol in Ergosterol benötigt wird. Ergosterol ist ein entscheidender Bestandteil pilzlicher Zellmembranen. Deshalb führt seine Hemmung zu erhöhter Zelldurchlässigkeit, sodass Zellinhalte austreten können. Itraconazol kann auch die endogene Atmung hemmen, mit Membran-Phospholipiden interagieren, die Umwandlung von Hefen in Mycelformen hemmen, die Purin-Aufnahme hemmen und die Biosynthese von Triglyceriden und Phospholipiden beeinträchtigen.
Synthetisches Breitspektrum-Triazol-Antimykotikum. Wirkungsweise: Hemmt Cytochrom-P450-abhängige Enzyme einschließlich 14α-Demethylase. Die Inhibition führt dazu, dass die Biosynthese von Ergosterol verhindert wird, einem kritischen Bestandteil der Zellwand von Pilzen.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1834I-015419825
Itraconazol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I7000000
Itraconazol
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material
grade
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
format
neat
format
neat
format
single component solution
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
-
API family
itraconazole
API family
itraconazole
API family
-
API family
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Itraconazol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)