Merck
M1880000
Miconazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-1-[2-(2,4-Dichlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)-ethyl]-1H-imidazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14Cl4N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.13
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
miconazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(OCc3c(cc(cc3)Cl)Cl)C[n]2cncc2
InChI
1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2
InChIKey
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Miconazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Pascale Quatresooz et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 9(11), 1927-1934 (2008-07-17)
Miconazole nitrate is a time-honored antifungal of the imidazole class. To revisit the various aspects of action of the drug in a dermatologic setting. Review of the current peer-reviewed publications. Miconazole essentially inhibits 14alpha-demethylase, an enzyme required for the biosynthesis
J Symoens
Proceedings of the Royal Society of Medicine, 70 Suppl 1, 4-8 (1977-01-01)
Intravenous treatment with miconazole brought about the recovery of 90% of patients with gastrointestinal or systemic candidosis. Miconazole given by the same route has also been found effective in the treatment of cryptococcosis, coccidioidomycosis, and paracoccidioidomycosis. Cryptococcal and coccidioidal meningitis
R C Heel et al.
Drugs, 19(1), 7-30 (1980-01-01)
Miconazole is an imidazole antifungal drug which has recently become available for systemic use. Its antifungal activity has been well studied and it is active in vitro against a wide range of fungi. Published and unpublished reports of the use
D A Stevens et al.
The American journal of medicine, 60(2), 191-202 (1976-02-01)
Fourteen patients with chronic coccidioidomycosis, many of whom had complicating concurrent diseases and/or had failed to respond to amphotericin therapy, were treated with intravenous miconazole, a synthetic imidazole drug previously shown to be effective in experimental murine coccidioidomycosis. Up to
D A Stevens
Drugs, 26(4), 347-354 (1983-10-01)
Intravenous miconazole can produce responses in patients with various manifestations of coccidioidal disease, even if they have failed to respond to amphotericin B. In 4 large series of 33, 33, 46 and 31 courses of miconazole for skin and soft