Merck
Y0000514
Gemfibrozil für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)-valeriansäure, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gemfibrozil
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
InChIKey
HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Gemfibrozil for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A M Filppula et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 94(3), 383-393 (2013-05-10)
Cytochrome P450 (CYP) 3A4 is considered the most important enzyme in imatinib biotransformation. In a randomized, crossover study, 10 healthy subjects were administered gemfibrozil 600 mg or placebo twice daily for 6 days, and imatinib 200 mg on day 3, to study
Manthena V S Varma et al.
Pharmaceutical research, 29(10), 2860-2873 (2012-05-29)
To develop physiologically based pharmacokinetic (PBPK) model to predict the pharmacokinetics and drug-drug interactions (DDI) of pravastatin, using the in vitro transport parameters. In vitro hepatic sinusoidal active uptake, passive diffusion and canalicular efflux intrinsic clearance values were determined using
Ana Maria Sierra Villar et al.
International journal of pharmaceutics, 431(1-2), 161-175 (2012-04-14)
Self-nanoemulsifying drug delivery systems of gemfibrozil were developed under Quality by Design approach for improvement of dissolution and oral absorption. Preliminary screening was performed to select proper components combination. Box-Behnken experimental design was employed as statistical tool to optimize the
P A Todd et al.
Drugs, 36(3), 314-339 (1988-09-01)
Gemfibrozil is a lipid-regulating agent which is generically classified as a fibric acid derivative, but which exhibits different pharmacological effects from other such drugs. Published data indicate that in patients with all types of dyslipidaemia (except type I) gemfibrozil 800
Sarah Y Skolness et al.
Environmental toxicology and chemistry, 31(11), 2615-2624 (2012-08-23)
Fibrates are a class of pharmaceuticals that indirectly modulate cholesterol biosynthesis through effects on peroxisome proliferator-activated receptors. Gemfibrozil is a fibrate that has been detected in wastewater treatment plant influents, effluents, and drinking water. The objective of the present study