Y0000042
Josamycinpropionat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Leucomycin V 3-acetat-4B-(3-methylbutanoat)-2A-propanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
josamycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(C1C(C(OC(C1OC3OC(C(C(C3)(O)C)OC(=O)CC(C)C)C)C)OC2C(C(CC(=O)OC(C\C=C\C=C/C(C(CC2CC=O)C)O)C)OC(=O)C)OC)OC(=O)CC)(C)C
InChI
1S/C45H73NO16/c1-13-34(50)59-42-38(46(10)11)39(61-37-24-45(9,53)43(29(7)56-37)60-35(51)21-25(2)3)28(6)57-44(42)62-40-31(19-20-47)22-26(4)32(49)18-16-14-15-17-27(5)55-36(52)23-33(41(40)54-12)58-30(8)48/h14-16,18,20,25-29,31-33,37-44,49,53H,13,17,19,21-24H2,1-12H3/b15-14+,18-16-
InChIKey
NBWASFCRCRXRKF-HHKVLAKUSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)