Fortfahren mit
SML3102
Ceftaroline fosamil acetate hydrate
≥98% (HPLC), bacterial cell wall synthesis inhibitor, powder
Synonym(e):
4-(2-((6R,7R)-2-Carboxy-7-((Z)-2-(ethoxyimino)-2-(5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-ylthio)thiazol-4-yl)-1-methylpyridinium acetate, hydrate, Ceftaroline fosamil acetate hydrate, PPI 0903 hydrate, PPI-0903 hydrate, PPI0903 hydrate, TAK 599 hydrate, TAK-599 hydrate, TAK599 hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 165.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 602.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22N8O8PS4 · C2H3O2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
744.74 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 165.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ceftaroline fosamil acetate hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CSC(SC(CS[C@@]3([C@@H]4NC(/C(C5=NSC(NP(O)(O)=O)=N5)=N\OCC)=O)[H])=C(N3C4=O)C(O)=O)=N2.CC([O-])=O
InChI
1S/C22H21N8O8PS4.C2H4O2/c1-3-38-26-13(16-25-21(43-28-16)27-39(35,36)37)17(31)24-14-18(32)30-15(20(33)34)12(9-40-19(14)30)42-22-23-11(8-41-22)10-4-6-29(2)7-5-10;1-2(3)4/h4-8,14,19H,3,9H2,1-2H3,(H4-,24,25,27,28,31,33,34,35,36,37);1H3,(H,3,4)/b26-13-;/t14-,1
InChI key
UGHHNQFYEVOFIV-VRDMTWHKSA-N
Biochem/physiol Actions
Ceftaroline fosamil (PPI-0903, TAK-599) is a N-phosphono type prodrug of ceftaroline (cephalosporin 2a, PPI-0903M, T-91825), a fifth-generation penicillin-binding protein (PBP)-targeting cephalosporin class beta-lactam (β-lactam) antibiotic with broad-spectrum activity against gram-positive bacteria, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and extensively-resistant strains, such as vancomycin-intermediate S. aureus (VISA), heteroresistant VISA (hVISA), and vancomycin-resistant S. aureus (VRSA).
N-phosphono type prodrug of ceftaroline, a fifth-generation PBP-targeting cephalosporin antibiotic against gram-positive bacteria, including MRSA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3809A6987CDS020667
description
≥98% (HPLC)
description
90.0-105.0%, contains ~10% sodium carbonate as stabilizer
description
-
description
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
90.0-105.0%
assay
95.0-102.0% anhydrous basis
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)