1787-1AMP
Lipidstandard, Mono-, Di-, & Triglycerid-Mischung
certified reference material, pkg of 40 mg (Neat)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 40 mg (Neat)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)