RTC000093
1,4-Dioxan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1601521
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
356 °F
Expl.-Gr.
22 %
Verpackung
pkg of 20 mL
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)