Merck
SCT122
Millipore
GelRed® Nukleinsäuren-Färbemittel 10.000X DMSO
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Synonym(e):
Fluorescent DNA gel stain
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.31
Allgemeine Beschreibung
GelRed ist ein empfindlicher, stabiler und umweltfreundlicher fluoreszierender Nukleinsäuren-Farbstoff, der als Ersatz für das hochtoxische Ethidiumbromid (EtBr) zum Färben von dsDNA, ssDNA oder RNA in Agarosegelen oder Polyacrylamid-Gelen entwickelt wurde. GelRed und EtBr verfügen über nahezu das gleiche Spektrum (Abbildung 1), sodass EtBr direkt durch GelRed ersetzt werden kann, ohne das bestehende Bildgebungssystem wechseln zu müssen. Darüber hinaus weist GelRed eine deutlich höhere Sensitivität auf als EtBr (Abbildung 2).
Der Farbstoff ist selbst in weitaus höheren Konzentrationen als der bei Gelfärbungen verwendeten Arbeitskonzentrationen nicht zytotoxisch und nicht mutagen. GelRed hat die Umweltschutzprüfungen gemäß CCR Title 22 Hazardous Waste Characterization (Charakterisierung von gefährlichen Abfällen) bestanden und wurde demnach nicht als gefährlicher Abfall eingestuft.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: Standard-Transilluminator (302 oder 312 nm)
Emission: Ethidiumbromid, SYBR oder GelStar-Filter
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
GelRed ist ein fluoreszierendes Nukleinsäuren-Färbemittel, das als Ersatz für das hochtoxische Ethidiumbromid (EtBr) zum Färben von dsDNA, ssDNA oder RNA in Agarosegelen oder Polyacrylamid-Gelen entwickelt wurde.
Nukleinsäurenachweis
Qualität
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: Standard-Transilluminator (302 oder 312 nm)
Emission: Ethidiumbromid, SYBR oder GelStar-Filter
Physikalische Form
Flüssig
Lagerung und Haltbarkeit
GelRed ist ein sehr stabiler Farbstoff. GelRed lichtgeschützt bei Raumtemperatur aufbewahren. Bei niedrigeren Temperaturen kann es zu einer Ausfällung des Farbstoffs kommen, wodurch das Signal bzw. die Erscheinung des Präzipitats auf der Geloberfläche geschwächt wird. In diesem Fall die Lösung zwei Minuten lang auf 45 bis 50 °C erwärmen und vortexen. Vor Licht schützen.
Rechtliche Hinweise
GelRed is a registered trademark of Biotium Inc.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - (refers to pure substance)