Wichtige Dokumente
PHR1322
4,4-Pentamethylen-2-Pyrrolidinon
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3-Azaspiro[4.5]decan-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001281
traceable to USP 1287325
API-Familie
gabapentin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
84-89 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChIKey
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.