700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
S2VPU02RE
Stericup Quick Release-VP steriles Vakuumfiltrationssystem
pore size 0.1 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Synonym(e):
SCVPU02RE
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Stericup®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
max. temp. at 45 °C
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
164 mm
Kapazität
250 mL
Durchmesser
12.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
250 mL
Matrix
Express PLUS™
Porengröße
0.1 μm pore size
Fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften und Vorteile
Fließoptimierte MILLIPORE EXPRESS® PLUS Membran mit geringer Proteinbindung für minimale Absorption und Proteinverluste, wodurch die abströmseitige Leistung und die Kosten beeinflusst werden können
Durapore® Membran mit ultraniedriger Proteinbindung für minimale Absorption und Proteinverluste
Kompakte Verpackung, einfach zu öffnender Beutel und praktische Etiketten erleichtern und verbessern die Aufbewahrung, das Öffnen und die Rückverfolgung der Einheiten
Durch die stabile Basis und das griffige Design der Stericup® Einheit kann jeder Anwender alle Arbeitsschritte bequem in einer Laminar-Flow-Werkbank durchführen
Eine Aussparung am Boden der Stericup-Filtratsammelflasche ermöglicht das einfache Stapeln der Flaschen im Kühlschrank
Anwendungen
Sterilisation wässriger Lösungen (150 ml bis 1 l); Sterilfiltration von Nährmedien und Puffern mit wertvollen Proteinen oder kleinmolekularen Bestandteilen
Anwendung
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The Quick Release filter funnel disconnects from the receiver bottle with just a quarter turn—reducing the likelihood of spillage and making it easier to manipulate on the bench or under the hood.
- Bold product identification on the Steritop® filter funnel plainly displays membrane characteristics, including composition and pore size, for rapid, application-appropriate product selection.
- Click seal cap is flanged and modified to enable a firm grip in wet or dry conditions—and a tactile stop confirms secure closure. Worry less about the possibility of spilling or contamination of sterilized contents.
- Frosted, ample writing surface on the receiver bottle and lighter cap color facilitate clear labelling to improve legibility and reduce unreadable smears.
- Click seal cap rests on the side to avoid risk of contamination.
- Receiver bottles are stackable to save storage space.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
-
What is the maximum vacuum pressure for filtration?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
Helpful?
-
-
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 answer-
Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
Helpful?
-
-
What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
1 answer-
Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
Helpful?
-
-
The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
1 answer-
Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
Glass bottles, GL33:
• Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
• Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
Glass bottles, GL45
• Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
• Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
• Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
• Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
• Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
• Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)Helpful?
-
-
Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
1 answer-
You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
1 answer-
No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
Helpful?
-
-
Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
1 answer-
No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
Helpful?
-
-
What Bacterial Endotoxins Test is used?
1 answer-
The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
Helpful?
-
-
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
1 answer-
Please refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf