Wichtige Dokumente
Y0001781
Paracetamol für die Qualifizierung von Anlagen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Acetamidophenol, 4′-Hydroxyacetanilid, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Acetaminophen, Paracetamol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Beschreibung
API family: acetaminophen
API-Familie
acetaminophen, paracetamol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)