Merck
PHR1004
Supelco
Ibuprofen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
IB, IBU, α-Methyl-4-(isobutyl)-phenylessigsäure, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 539
traceable to Ph. Eur. I0020000
traceable to USP 1335508
API-Familie
ibuprofen
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Ibuprofen ist eine substituierte Arylpropionsäure und wird als nichtsteroidaler Entzündungshemmer (NSAR) verwendet.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifizierte Referenzmaterialien qualifiziert. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, darunter Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Ibuprofen kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Zusammensetzungen mittels Spektrophotometrie und Chromatographie eingesetzt werden.
Ibuprofen kann bei der quantitativen Bestimmung von Ibuprofen in menschlichen Plasmaproben mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) als Standard genutzt werden. Außerdem kann es bei der Bestimmung von Ibuprofen in Hundeplasma mittels Flüssigkeitschromatographie (LC) als Referenzstandard genutzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Cyclooxygenase (COX)-Hemmer mit stärkerer Aktivität gegen COX-1 als gegen COX-2.
Inhibitor von Cyclooxygenase (COX), welcher eine höhere Aktivität gegen COX-1 als gegen COX-2 zeigt.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards USP, EP (Ph. Eur.) und BP, wo diese verfügbar sind.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC0253“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Hierbei handelt es sich lediglich um ein Beispielzertifikat, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Spectrofluorometric determination of ibuprofen in pharmaceutical formulations
Damiani PC, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25(3-4), 679-683 (2001)
Simultaneous determination of ibuprofen and hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) using HPLC and evaporative light scattering detection
Whelan MR, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 30(4), 1355-1359 (2002)
Simultaneous determination of caffeine, paracetamol, and ibuprofen in pharmaceutical formulations by high-performance liquid chromatography with UV detection and by capillary electrophoresis with conductivity detection
Cunha RR, et al.
Journal of Separation Science, 38(10), 1657-1662 (2015)
Simultaneous spectrophotometric determination of pseudoephedrine hydrochloride and ibuprofen in a pharmaceutical preparation using ratio spectra derivative spectrophotometry and multivariate calibration techniques
Palabiyik IM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 34(3), 473-483 (2004)
Determination of ibuprofen in dog plasma by liquid chromatography and application in pharmacokinetic studies of an ibuprofen prodrug in dogs
Wang P, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 38, 714-719 (2005)
Verwandter Inhalt
Ibuprofen and impurity separation using Ascentis Express 90Å C18 column with excellent peak shape and low quantification limits.