Wichtige Dokumente
P2650000
Kaliumsorbat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sorbinsäure Kaliumsalz, 2,4-Hexadiensäure Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
potassium sorbate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChIKey
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)