Fortfahren mit
1613564
USP
Natriumbenzoat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Benzoesäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 521.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.10
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3572467
CHF 521.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sodium benzoate
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Natriumbenzoat ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Natriumbenzoat kombinierte Lösung zum Einnehmen
  • Pseudoephedrinhydrochlorid-Lösung zum Einnehmen
  • Promethazin- und Phenylephrinhydrochlorid- und Codeinphosphat-Lösung zum Einnehmen
  • Promethazin- und Phenylephrinhydrochlorid-Lösung zum Einnehmen
  • Fluconazol zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Test- und Assayzwecke bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung jeglicher Krankheiten verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR12311.0629052451
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
API family
sodium benzoate
API family
sodium benzoate
API family
-
API family
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
436 °C
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumbenzoat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)