Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H17ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
245-764-8
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Clotrimazol,
form
powder
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell membrane | interferes, protein synthesis | interferes
originator
Schering Plough
SMILES string
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
InChI key
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP17A1(1586), CYP3A4(1576)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
General description
Chemische Struktur: Imidazol
Application
Clotrimazol wurde wie folgt verwendet:
- Zur Untersuchung der Hochregulierung des Gens ERG11, das in Candida-Spezies bei einer Behandlung mit Azol-Antibiotika ein Azol-Zielenzym Lanosteroldemethylase codiert
- Zur Untersuchung der Resistenzentwicklung in Candida-Spezies, die aus Patienten, die sich einer langzeitigen antimykotischen Behandlung unterziehen, isoliert wurden
- Zum Auslösen von Stresskörperchen durch Mitochrondrienstress
- Zur Hemmung der In-vitro-Bildung von Sichelzellen mit hoher Dichte, eingeleitet durch die Behandlung mit 1-Chlor-2,4-dinitrobenzol (CDNB)
- Zur Hemmung von Cytochrom P450 in Zellkulturen
Biochem/physiol Actions
Clotrimazol ist ein spezifischer Inhibitor von Ca2+-aktivierten K+Kanälen. Es ist ein antimykotisches Azol. Clotrimazol ist ein Derivat von Imidazol und weist eine ähnliche antimikrobielle Wirkung und Aktivität auf wie Ketocanazol. Es hemmt die Cytochrom-P450-abhängige 14α-Demethylase, die wesentlich für die Ergosterolbiosynthese ist. Die akkumulierten 14α-methylierten Sterole ändern die Membranstruktur empfindlicher Pilze und somit die Zellmembranpermeabilität.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Schering Plough entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Arzneimittel(kandidaten) anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Potassium Channels im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clotrimazol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?