L0420002
Levodropropizin-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2R)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)-propan-1,2-diol, (R)-(+)-Dropropizin, Dextrodropropizin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levodropropizine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(CCN(CC1)c2ccccc2)C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m1/s1
InChIKey
PTVWPYVOOKLBCG-CYBMUJFWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)