Y0000057
Heptaminol Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2RS)-6-Methylhept-5-en-2-amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
heptaminol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C8H17N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8H,4,6,9H2,1-3H3
InChIKey
LINQVIAARQIDQJ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)