Merck
Y0000516
Glimepirid für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Glimepirid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H34N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glimepiride
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
InChIKey
WIGIZIANZCJQQY-RUCARUNLSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Glimepirid wird derzeit zur Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Glimepirid ist ein wirksamer Blocker kardialer KATP-Kanäle, aktiviert durch Pinacidil mit einem IC50 von 6,8 nM.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Subbiah Sridhar et al.
Clinical endocrinology, 78(3), 454-459 (2012-07-24)
Pioglitazone is an insulin sensitizer used for the management of type 2 diabetes mellitus (T2DM). It has been shown to reduce testosterone level in patients with polycystic ovarian syndrome. However, its effect on testosterone in men has not been studied.
W Rathmann et al.
Diabetes, obesity & metabolism, 15(1), 55-61 (2012-08-07)
To investigate therapy persistence, frequency of hypoglycaemia and macrovascular outcomes among type 2 diabetes patients with dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors (DPP-4) and sulphonylureas (SU). Data from 19,184 DPP-4 (mean age: 64 years; 56% males) and 31,110 SU users (69 years;
Xiao-Hui Guo et al.
Current medical research and opinion, 29(3), 169-174 (2013-01-12)
To investigate the efficacy and safety of glimepiride as initial mono-therapy in type 2 diabetes patients in China. This is a multi-center, open-label, single arm study. A total of 391 subjects were enrolled to receive glimepiride treatment for 16 weeks
Mitsuyoshi Takahara et al.
Endocrine journal, 59(12), 1131-1136 (2012-08-02)
We retrospectively investigated the effect of adding dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor and tapering sulfonylurea on blood glucose fluctuation in Asian patients with type 2 diabetes mellitus under basal-supported oral therapy (BOT). We recruited twenty-two consecutive Japanese patients with type 2
DPP-4 inhibition and neuroprotection: do mechanisms matter?
Richard P Shannon
Diabetes, 62(4), 1029-1031 (2013-03-23)