Merck
EZGLP1T
Millipore
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures total GLP-1 levels in 20 µl - 50 µl serum, plasma or cell culture supernatent
Synonym(e):
Glucagon-like peptide-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
Artenübergreifendes GLP-1 Gesamt-ELISA EZGLP1T-36K, This Multi Species GLP-1 Total ELISA, EZGLP1T-36K, is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
20—50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 90-132%
recovery range: 90-110%
sensitivity: 1.5 pM
(MinDC)
standard curve range: 4.1-1000 pM
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <5%
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... GCG(2641)
Allgemeine Beschreibung
Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) ist ein 30 Aminosäuren langes Darmhormon, das von den L-Zellen im Darm abgesondert wird. Die GLP-1-Sequenz ist bei Säugetieren hochkonserviert und wird in seiner aktiven Form (7-36) als Reaktion auf die Nahrungsaufnahme freigesetzt. Nach der Spaltung durch DPPIV wird es schnell zu seiner inaktiven Form (9-36) abgebaut. GLP-1 senkt den Glucosespiegel, indem es die Pankreassekretion reguliert, die Magenentleerung verlangsamt und das Begehren nach Nahrungsaufnahme senkt. Daher ist es ein wichtiger Biomarker für die Untersuchung von Diabetes und Fettleibigkeit. Dieses Kit misst sowohl die aktive (7-36) als auch die inaktive (9-36) Form von GLP-1.
Spezifität
Das in diesem Assay eingesetzte Antikörperpaar ist spezifisch für GLP-1 (7-36) und (9-36), und weist keine Kreuzreaktivität mit GLP-2, GIP, Glucagon oder Oxyntomodulin auf.
Kreuzreaktivität
GLP-1 wird in fast alle Säugetieren konserviert.
Anwendung
Bei Raumtemperatur dauert dieser Assay 3,5 Stunden und erfordert 50 μl Serum-, Plasma- oder Kulturproben je Well.
Forschungskategorie
Stoffwechsel
Nachweis/Quantifikation von: Glucagon-like Peptide-1
Haftungsausschluss
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yasutaka Takeda et al.
Physiological reports, 8(11), e14469-e14469 (2020-05-31)
The short-form glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) (1-30) is released from islet alpha cells and promotes insulin secretion in a paracrine manner in vitro. However, it is not well elucidated how GIP (1-30) is involved in glucose metabolism in vivo, since
Lindsey M Rings et al.
Journal of veterinary internal medicine, 33(6), 2752-2764 (2019-10-31)
The enteroinsular axis (EIA) comprises intestinal factors (incretins) that stimulate insulin release after PO ingestion of nutrients. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) are the main incretins. The EIA has not been investigated in healthy neonatal foals but