Merck
I0890
Sigma-Aldrich
Immersionsöl
viscosity 1,250 cSt (lit.)
Größe auswählen
100 ML
CHF 68.00
500 ML
CHF 245.00
CHF 68.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 68.00
500 ML
CHF 245.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.47
CHF 68.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Viskosität
1,250 cSt(lit.)
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Immersion oil has a larger impact on 3D resolution. Specifically, matching the immersion oil refractive index to glass, reliably enhances the ability to visualize dendritic spines.[1]
Anwendung
Immersion oil has been used in epifluorescent microscopy and cell identification.[2]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Morphological controls on cannibalism in a planktonic marine phagotroph
Martel, et al.
Protist, 159(1), 41-51 (2008)
Impact of immersion oils and mounting media on the confocal imaging of dendritic spines.
Peterson BM, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 242, 106-111 (2015)