Wichtige Dokumente
F6270
Fipexid -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
1-(2-[4-Chlorphenoxy]-acetyl)-4-(3,4-methylendioxybenzyl)-piperazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
Cl.Clc1ccc(OCC(=O)N2CCN(CC2)Cc3ccc4OCOc4c3)cc1
InChI
1S/C20H21ClN2O4.ClH/c21-16-2-4-17(5-3-16)25-13-20(24)23-9-7-22(8-10-23)12-15-1-6-18-19(11-15)27-14-26-18;/h1-6,11H,7-10,12-14H2;1H
InChIKey
MVOWQBJZZKOQNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)