Merck
D0950000
Diazoxid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Chlor-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7ClN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diazoxide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
GDLBFKVLRPITMI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Diazoxide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ekhson L Holmuhamedov et al.
PloS one, 7(9), e44667-e44667 (2012-09-14)
Cardiac subsarcolemmal (SSM) and interfibrillar (IFM) mitochondrial subpopulations possess distinct biochemical properties and differ with respect to their protein and lipid compositions, capacities for respiration and protein synthesis, and sensitivity to metabolic challenge, yet their responsiveness to mitochondrially active cardioprotective
Yael Levy-Shraga et al.
Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, 26(3-4), 301-308 (2013-01-19)
Congenital hyperinsulinism (CHI) is the most common cause of persistent hypoglycemia in infants. Its management can be extremely complicated, and may involve medical therapy and surgery. The mainstay of the treatment is to maintain normoglycemia, since hypoglycemia during infancy can
Melissa M Anastacio et al.
Journal of the American College of Surgeons, 216(6), 1144-1149 (2013-03-29)
Diazoxide maintains myocyte volume and contractility during stress via an unknown mechanism. The mechanism of action may involve an undefined (genotype unknown) mitochondrial ATP-sensitive potassium channel and is dependent on the ATP-sensitive potassium channel subunit sulfonylurea type 1 receptor (SUR1).
Melissa M Anastacio et al.
The Annals of thoracic surgery, 95(6), 2042-2050 (2013-05-07)
The adenosine triphosphate-sensitive potassium (KATP) channel opener, diazoxide, preserves myocyte volume homeostasis and contractility during stress via an unknown mechanism. Pharmacologic overlap has been suggested between succinate dehydrogenase (SDH) activity and KATP channel modulators. Diazoxide may be cardioprotective due to
Bernard Pirotte et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(8), 3247-3256 (2013-03-23)
The synthesis of diversely substituted 3-alkyl/aralkyl/arylamino-1,4,2-benzodithiazine 1,1-dioxides and 3-alkylaminopyrido[4,3-e]-1,4,2-dithiazine 1,1-dioxides is described. Their biological activities on pancreatic β-cells and on smooth muscle cells were compared to those of the reference ATP-sensitive potassium channel (KATP channel) openers diazoxide and 7-chloro-3-isopropylamino-4H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide.