1186000
USP
Diazoxid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Chlor-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diazoxide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
GDLBFKVLRPITMI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... KCNJ11(3767) , KCNJ8(3764)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable