C3561
Brenzcatechin
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥99%, powder
Synonym(e):
1,2-Benzoldiol, 1,2-Dihydroxybenzol, 2-Hydroxyphenol, Pyrokatechin, ‘Catechol’
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Farbe
white to faint beige
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
100-103 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChIKey
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?