Wichtige Dokumente
C3350000
Cytarabin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cytosin β-D-Arabinofuranosid, (β-D-Arabinofuranosyl)-cytosin, Ara-C, Arabinocytidin, Arabinosylcytosin, Cytarabin, Cytosinarabinosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cytarabine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
InChIKey
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Angaben zum Gen
human ... POLA1(5422) , POLA2(23649) , POLD1(5424) , POLD2(5425) , POLD3(10714) , POLD4(57804) , POLE(5426) , POLE2(5427) , POLE3(54107) , PRIM1(5557) , PRIM2(5558)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)