SML0568
3-AP
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-AP, 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone, PAN-811
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 10 meq/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C(N\N=C\c1ncccc1N)N
InChI
1S/C7H9N5S/c8-5-2-1-3-10-6(5)4-11-12-7(9)13/h1-4H,8H2,(H3,9,12,13)/b11-4+
InChIKey
XMYKNCNAZKMVQN-NYYWCZLTSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)