C1-BIOC
Kollagenase Type I, Cls I
Synonym(e):
Collagen A
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt ist identisch mit den Biochrom GmbH Artikelnummern C1-22 und C1-28. Enzymgemische aus Kollagenase und Clostripain mit tryptischer und proteolytischer Aktivität aus Clostridium histolyticum. Dieses Präparat wird empfohlen für Leber, Lunge, Fett- und Nebennierengewebe. Die spezifische Aktivität beträgt 125 bis 250 Mandl-Einheiten je Milliliter pulverförmiger Substanz.
Kollagenase Typ I (Klasse I) ist ein Gewebedissoziationsenzym, das von Clostridium histolyticum erzeugt wird. Es verdaut große, intakte Dreifachhelixen nativer Kollagenfasern. Kollagenasen gehören der Familie der Matrix-Metalloproteasen (MMP) an, die Kollagene in der extrazellulären Matrix (ECM) verdauen. Kollagene fungieren als Hauptkomponente der extrazellulären Matrix und finden sich in Säugetieren. Es handelt sich hierbei um Proteine mit Dreifachhelix-Struktur, die drei Kollagen-Polypeptide mit hoher Zugfestigkeit umfassen.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Tissue dissociation enzymes for adipose stromal vascular fraction cell isolation: a review
Journal of stem cell research & therapy (2015)