Merck
C0460000
Carbidopa
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-3-(3,4-Dihydroxy-phenyl)-2-hydrazino-2-methyl-propionsäure Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carbidopa
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
InChIKey
QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
Angaben zum Gen
human ... DDC(1644)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Carbidopa is a dopaminergic drug, which is known to inhibit the conversion of dopa to dopamine. It is used in combination with levodopa for the effective treatment of restless legs syndrome and periodic leg movements in sleep.
Anwendung
Carbidopa EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The effect of carbidopa administration on urinary sodium excretion in man. Is dopamine an intrarenal natriuretic hormone?
Ball.G.S and Lee.R.M
British Journal of Clinical Pharmacology, 4(2), 115- 119 (1977)
Augmentation of the restless legs syndrome with carbidopa/levodopa
Allen.PR and Earley.JC
Sleep, 19(3), 205-213 (1996)
Àlex Pericas et al.
Organic letters, 15(7), 1448-1451 (2013-03-13)
A stereoselective synthesis of L-carbidopa in seven steps and 50% overall yield from commercial compounds is described. The key step involves a highly enantioselective α-amination reaction of an acyclic β-ketoester with di-tert-butyl azodicarboxylate induced by europium and (R,R)-diphenyl-pybox.
J T Hutton et al.
Neurology, 42(1 Suppl 1), 51-56 (1992-01-01)
Parkinson's disease patients treated chronically with levodopa often develop fluctuations in motor response. Motor fluctuations can be attributed in part to oscillating plasma levodopa concentrations. A controlled-release formulation containing 200 mg of levodopa and 50 mg of carbidopa provides superior
Egesta Lopci et al.
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 27(10), 729-733 (2012-10-06)
To verify the potential role and feasibility of carbidopa premedication in pediatric patients undergoing ¹⁸F-DOPA (Fluorine-18 fluorodihydroxyphenylalanine) PET scanning. For this limited study, 5 patients (M:F=3:2; mean age 4.8 years) with a positive history for neuroblastoma who had been referred