Wichtige Dokumente
BP060
Carbidopa
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-3-(3,4-Dihydroxy-phenyl)-2-hydrazino-2-methyl-propionsäure Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carbidopa
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
SMILES String
O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
InChIKey
QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
Angaben zum Gen
human ... DDC(1644)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)