Merck
Z628026
BRAND® UV-Küvetten
semi-micro, chamber volume 1.5-3 mL
Synonym(e):
10 mm, Cuvettes, UV Polymer, UV-Cuvettes
Größe auswählen
100 EA
CHF 45.50
CHF 45.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 45.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
CHF 45.50
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Disposable plastic
Wavelength range: 230 to 900 nm
semi-micro
Hersteller/Markenname
BRAND 759150
Kammervolumen
1.5-3 mL
Fenster B × H
4.5 mm × 2.3 mm
Allgemeine Beschreibung
Ideal geeignet für Konzentrationsbestimmungen mittels Spektroskopieassays bei Wasseranalysen sowie Anwendungen in den Bereichen Chemie und Life Sciences. ZERTIFIZIERTE LIFE-SCIENCE-QUALITÄT: Unbearbeitete Rohstoffe, hergestellt unter kontrollierten Raumbedingungen, intensive prozessbegleitende Kontrollen, Sichtprüfungen, Chargenverwaltung, Endkontrolle des Produkts, bewährte Funktionalität.
Anwendung
BRAND®-UV-Küvetten wurden in Spektroskopieassays zur Bestimmung von Antigenadsorption und Gesamtproteingehalt verwendet. [1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mit Säure, alkalischen Lösungen und den meisten polaren Lösungsmitteln kompatibel
  • Niedriger Preis mit signifikant geringerem Kontaminationsrisiko im Vergleich zu anderen Quarzglas-Küvetten
  • Standard-Lichtweg 10 mm.
Sonstige Hinweise
BR759150 (Indien)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  5. With what kind of plastic are the BRAND UV cuvettes made? Are they compatible with organic solvents like DMSO, as well as acids and bases?
    The BRAND (Brandtech Scientific) UV cuvettes are made of a proprietary plastic material that has excellent compatibility with acetone, acetonitrile, ethanol, isopropanol and DMSO (dimethyl sulfoxide), The material also has excellent compatibility with acids (hydrochloric acid, sulfuric acid and trichloroacetic acid solution), and bases (sodium hydroxide solution). The cuvettes are not compatible with hydrocarbons (pentane, hexane, heptane, benzene and toluene) or chlorinated solvents (chloroform, carbon tetrachloride and trichloroethylene).
  6. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.
Sven Jirschitzka et al.
Archiv der Pharmazie, 356(6), e2300072-e2300072 (2023-03-29)
Pertuzumab (Perjeta®) is a monoclonal antibody approved for the treatment of HER2-positive breast cancer. Before treatment, the concentrate must be diluted to obtain the ready-to-use infusion solution. Data on the storage stabilities of these preparations are lacking but important for all
Kyle Lakatos et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 16(8), 1957-1968 (2020-01-30)
More effective rotavirus vaccines are essential for preventing extensive diarrheal morbidity and mortality in children under five years of age in low-resource regions. Nonreplicating rotavirus vaccines (NRRV) administered parenterally provide an alternate vaccination method to the current licensed oral vaccine.