Wichtige Dokumente
333786
3-(3,4-Dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)-L-alanin
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
L-Dopa-(phenyl-d3)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]27/D −11.5°, c = 5 in 1 M HCl
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
292 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(C[C@H](N)C(O)=O)c([2H])c(O)c1O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D,2D,4D
InChIKey
WTDRDQBEARUVNC-UOCCHMHCSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?