Merck
BCR349
Lebertran (PCB′s)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
2 G
CHF 209.00
CHF 209.00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
CHF 209.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 209.00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR349
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, 2,3′,4,4′,5 Pentachlorobiphenyl, PCB 153, 2,2′,3,4,4′,5,5′ Heptachlorobiophenyl
Matrix Group: Fish and Seafood
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)