Merck
EURM020
Hippoglossus Hippoglossus (Atlantic Halibut) - Fish Powder
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
CHF 122.00
CHF 122.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 122.00
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 122.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
EURM020
Sonstige Hinweise
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Identity: DNA
Matrix Group: Fish and Seafood
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)