Merck
BCR598
Lebertran (OCP′s)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
5 G
CHF 388.00
CHF 388.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 388.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 388.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
agriculture
Format
neat
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR598
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)